Få mere at vide
Alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(4-Bromophenyl)-2-pyridineacetonitrile |
| CAS | 85750-24-9 |
| Molekylær formel | C13H9BrN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | α-(4-Bromophenyl)-2-Pyridineacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrN2/c14-11-6-4-10(5-7-11)12(9-15)13-3-1-2-8-16-13/h1-8,12H |
| SMIL | Brc1ccc(cc1)C(C#N)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromophenyl)-2-pyridin-2-ylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.13 |