Få mere at vide
Alpha-[3,4-Bis[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3-dithiane-2-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-[3,4-Bis[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3-dithiane-2-methanol |
| CAS | 161497-38-7 |
| Molekylær formel | C21H30O5S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5S2/c22-20(21-27-12-5-13-28-21)15-8-9-16(25-18-6-1-3-10-23-18)17(14-15)26-19-7-2-4-11-24-19/h8-9,14,18-22H,1-7,10-13H2 |
| SMIL | OC(C1SCCCS1)c2ccc(OC3CCCCO3)c(OC4CCCCO4)c2 |
| IUPAC navn | [3,4-bis(oxan-2-yloxy)phenyl]-(1,3-dithian-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.59 |
| Formel vægt | 426.1535 |