Få mere at vide
Alpha-(3,4,5-Trimethoxybenzylidene)-Beta-methoxypropylnitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(3,4,5-Trimethoxybenzylidene)-beta-methoxypropylnitrile |
| CAS | 7520-69-6 |
| Molekylær formel | C14H17NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxy-alpha-(methoxymethyl)cinnamonitrile, 2-(Methoxymethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4/c1-16-9-11(8-15)5-10-6-12(17-2)14(19-4)13(7-10)18-3/h5-7H,9H2,1-4H3/b11-5+ |
| SMIL | COC\C(=C\c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)\C#N |
| IUPAC navn | (E)-2-(methoxymethyl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vægt | 263.1158 |