Få mere at vide
alfa-[2-(Methylamino)ethyl] benzylalkohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 165.1154 |