Få mere at vide
Alpha-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride |
| CAS | 1185293-30-4 |
| Molekylær formel | C14H22N2O3.2(HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | RS 88681 Dihydrochloride, α-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1-Piperazineethanol Hydrochloride (1:2), Ranolazine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-18-13-4-2-3-5-14(13)19-11-12(17)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h2-5,12,15,17H,6-11H2,1H3;2*1H |
| SMIL | OC(COC1=CC=CC=C1OC)CN2CCNCC2.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-methoxyphenoxy)-3-(piperazin-1-yl)propan-2-ol dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.26 |
| Formel vægt | 338.12 |