Få mere at vide
alfa,2,4-Trichloracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-2,4-Trichloroacetophenon |
| CAS | 4252-78-2 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl3 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | alpha-2,4-Trichloroacetophenone, Ethanone','2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)- (9CI','ACI), 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone (ACI), Acetophenone','2,2',4'-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,2',4'-Trichloroacetophenone, 2,4,2'-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride, 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)ethanone, Chloromethyl 2,4-dichlorophenyl ketone, α,2,4-Trichloroacetophenone, ω-Chloro-2,4-dichloroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| SMIL | ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chlor-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.48 |
| Formel vægt | 221.9406 |