missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, TRC

Artikelnummer. 30480420
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480420 250 mg
30468339 1 g
30467851 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM265865250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 43229-67-0
Molekylær formel C32H34N2O5
Molekylvægt (g/mol) 526.62
Synonym Benzenemethanol, α-[[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)-, α-[[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, 1-[4-(Phenylmethoxy)-3-nitrophenyl]-2-[phenylmethyl-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethanol, 2-[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanol
IUPAC navn 2-[benzyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
SMIL COc1ccc(CC(C)N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-(((2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24,31,35H,19,21-23H2,1-2H3
Formel vægt 526.2468
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.