missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-[[[2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]methyl]-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(((2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)methyl)-3-nitro-4-(phenylmethoxy)benzenemethanol |
| CAS | 1616967-23-7 |
| Molekylær formel | C33H36N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.65 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?