Få mere at vide
Alpha-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-1-ethanol |
| CAS | 67085-11-4 |
| Molekylær formel | C13H15ClN2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1-(1H-imidazol-1-yl)butan-2-ol, Butoconazole Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2 |
| SMIL | OC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorophenyl)-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.72 |
| Formel vægt | 250.0873 |