Få mere at vide
Alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-1-(trityl)-1H-imidazole-4-methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(2,3-Dimethylphenyl)-1-(trityl)-1H-imidazole-4-methanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H28N2O/c1-23-13-12-20-28(24(23)2)30(34)29-21-32-22-33(29)31(25-14-6-3-7-15-25,26-16-8-4-9-17-26)27-18-10-5-11-19-27/h3-22,30,34H,1-2H3 |
| Formel vægt | 444.2202 |