Få mere at vide
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide), Mikromol™
Beskrivelse
alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (N-Benzyl Salbutamol Acetonide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| CAS | 1797114-57-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23H31NO3 |
| Synonym | alpha-[[N-(1,1-Dimethylethyl)-N-benzylamino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol |
| SMIL | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.51 |
| Mængde | 25 mg |