Få mere at vide
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (ATTO 488), Abcam
Artikelnummer. 32114418 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
32114418 100 μL
1 options
Artikelnummer. 32114418 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab325309100uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen IGG1_HUMAN (IGG1)
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cellulær lokalisering Secreted; Cell membrane
Klassifikation Monoclonal
Klon '2F3
Konjugeret Atto 488
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene IGG1_HUMAN
Genadgangsnr. P0DOX5
Værtsarter Alpaca
Immunogen IGG1_HUMAN (IGG1)
Oprensningsmetode Size-exclusion chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Indhold og opbevaring -80°C
Produkttype Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Target Gene IGG1_HUMAN
Målmolekyle IGG1_HUMAN (IGG1)