Få mere at vide
Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (AZdye 568), Abcam
Artikelnummer. 32115475 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
32115475 100 μL
1 options
Artikelnummer. 32115475 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab325298100uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen Ighg (GCAA)
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon '14A4
Konjugeret AZDye 568
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Ighg
Genadgangsnr. P01863
Værtsarter Alpaca
Immunogen Ighg (GCAA)
Oprensningsmetode Size-exclusion chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology & Infectious Disease
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring -80°C
Produkttype Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Target Gene Ighg
Målmolekyle Ighg (GCAA)