Få mere at vide
Alpaca monoclonal [10E10] Anti-Rabbit IgG antibody (AZdye 568), Abcam
Artikelnummer. 32112158 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
32112158 100 μL
1 options
Artikelnummer. 32112158 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab325292100uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon '10E10
Konjugeret AZDye 568
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Rabbit IgG Fc
Genadgangsnr. P01870
Værtsarter Alpaca
Immunogen Rabbit IgG Fc (IGHG)
Oprensningsmetode Size-exclusion chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring -80°C
Produkttype Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Target Gene Rabbit IgG Fc
Målmolekyle Rabbit IgG Fc (IGHG)