Få mere at vide
Alpaca monoclonal [10A4] Anti-Mouse IgG1 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Artikelnummer. 32114608 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 μL
Artikelnummer. Mængde
32114608 100 μL
1 options
Artikelnummer. 32114608 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab325287100uL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen Ighg1
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cellulær lokalisering Isoform Secreted: Secreted
Klassifikation Monoclonal
Klon '10A4
Konjugeret Alexa Fluor 647
Formulering Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Ighg1
Genadgangsnr. P01868
Værtsarter Alpaca
Immunogen Ighg1
Oprensningsmetode Size-exclusion chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology & Infectious Disease
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring -80°C
Produkttype Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Target Gene Ighg1
Målmolekyle Ighg1