Få mere at vide
Aloxistatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloxistatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 88321-09-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H30N2O5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | E64d E64c ethyl ester |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (730.08 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (97.33 mM) |
| Vis mere |