missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alosetron, MedChemExpress
Beskrivelse
Alosetron (GR 68755) is a potent and highly selective serotonin 5-HT3 receptor antagonist. Alosetron is used for the research of irritable bowel syndrome (IBS). Alosetron blocks the fast 5HT3-mediated depolarisation of guinea-pig myenteric and submucosal neurons, with IC50 at ∼55 nM. Alosetron attenuates the visceral nociceptive effect of rectal distension in conscious or anaesthetised dogs. Anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alosetron |
| CAS | 122852-42-0 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GR 68755 GR 68755X |
| SMIL | O=C(C(C1=C2C=CC=C1)=C(N2C)CC3)N3CC4=C(NC=N4)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.35 |
| Formel vægt | 294.35 |
| Grad | Research |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?