Få mere at vide
Alosetron Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30320633
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30320633 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30320633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575500100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alosetron Hydrochloride
CAS 122852-69-1
Molekylær formel C17 H18 N4 O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrido[4,3-b]indol-1-one, 2,3,4,5-tetrahydro-5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Alosetron hydrochloride, GR 68755C
InChI formel InChI=1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H
SMIL Cl.Cc1[nH]cnc1CN2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC navn 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-3,4-dihydropyrido[4,3-b]indol-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.81
Formel vægt 330.1247