Få mere at vide
Alosetron Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052144
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052144 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052144 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3508.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Alosetron Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alosetron Hydrochloride
CAS 122852-69-1
Analyt- eller komponentnavne Alosetron Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H18 N4 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-2-[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrido[4,3-b]indol-1-one, 2,3,4,5-tetrahydro-5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Alosetron hydrochloride, GR 68755C
InChI formel InChI=1S/C17H18N4O.ClH/c1-11-13(19-10-18-11)9-21-8-7-15-16(17(21)22)12-5-3-4-6-14(12)20(15)2;/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,18,19);1H
SMIL Cl.Cc1[nH]cnc1CN2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC navn 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-3,4-dihydropyrido[4,3-b]indol-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 330.1247 g/mol