Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alosetron hydrochlorid
Artikelnummer. 17251166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17251166 250 mg
17241166 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17251166 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466972500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122852-69-1
Molekylær formel C17H19ClN4O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alosetron hydrochlorid
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. opløsning: 49 g/L
Smeltepunkt 287,0 °C
Formel vægt 330.81
InChI nøgle FNYQZOVOVDSGJH-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CN1C2=C(C3=CC=CC=C13)C(=O)N(CC1=C(C)NC=N1)CC2
IUPAC navn 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.82