missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aloperine (>90%), TRC

Artikelnummer. 30313486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575480100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aloperine
CAS 56293-29-9
Molekylær formel C15 H24 N2
Mængde 100 mg
Synonym (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine, 6,13-Methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine, ormosanine deriv., [6R-(6α,6aβ,13α,13aα)]-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3',2'-e]azocine
InChI formel InChI=1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
SMIL C1CCN2C[C@H]3C[C@H](C=C4CCCN[C@@H]34)[C@H]2C1
IUPAC navn (1R,2S,9R,10R)-3,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadec-7-ene
Molekylvægt (g/mol) 232.364
Formel vægt 232.194
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.