missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aloisine A RP107, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloisine A RP107 |
| CAS | 496864-16-5 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCCCc1c([nH]c2nccnc12)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 4-(7-butyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-6-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.33 |
| Formel vægt | 267.1372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?