Få mere at vide
Aloin Peracetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloin Peracetate |
| CAS | 64951-96-8 |
| Molekylær formel | C37H38O17 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (S)-1,5-Anhydro-1-C-[4,5,10-tris(acetyloxy)-2-[(acetyloxy)methyl]-9-anthracenyl]-D-glucitol Tetracetate |
| InChI formel | InChI=1S/C37H40O17/c1-16(38)46-14-24-12-26-30(35-37(53-23(8)45)36(52-22(7)44)33(50-20(5)42)29(54-35)15-47-17(2)39)25-10-9-11-27(48-18(3)40)31(25)34(51-21(6)43)32(26)28(13-24)49-19(4)41/h9-13,29-30,33-37H,14-15H2,1-8H3 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)c2c3cccc(OC(=O)C)c3c(OC(=O)C)c4c(OC(=O)C)cc(COC(=O)C)cc24 |
| IUPAC navn | [3,4,5-triacetyloxy-6-[4,5,10-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-9,10-dihydroanthracen-9-yl]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 754.69 |
| Formel vægt | 754.2109 |