Få mere at vide
Aloin (mixture of A and B), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloin (mixture of A and B) |
| CAS | 8015-61-0 |
| Molekylær formel | C21H22O9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Aloin (Mixture Of A And B) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| IUPAC navn | (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.39 |
| Formel vægt | 418.1264 |