Få mere at vide
Aloin, Mikromol™
Artikelnummer. 17992296
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992296 100 mg
17931466 25 mg
30461293 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992296 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1318.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aloin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloin A (Barbaloin)
CAS 1415-73-2
Analyt- eller komponentnavne Aloin A (Barbaloin)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H22 O9
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Diacerein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
IUPAC navn (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 418.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 418.1264 g/mol