Få mere at vide
Aloin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494757
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494757 50 mg 50mg
16441071 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494757 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0123
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Aloin(Aloin-A; Barbaloin-A) is a natural antitumor anthraquinone glycoside with iron chelating and non-atherogenic activities.
Aloin(Aloin-A
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloin
CAS 1415-73-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22O9
Mængde 50 mg
Synonym Aloin-A Barbaloin-A
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Molekylvægt (g/mol) 418.39
Formel vægt 418.39
Procent renhed 98.21%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease