Få mere at vide
Aloin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16411578 5 mg
16409168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16411578 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0886
MedChemExpress Aloin B is one isomer of Aloin; Aloin is a physiologically active anthraquinone present in aloe.
Aloin B is one isomer of Aloin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloin B
CAS 28371-16-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H22O9
Mængde 5 mg
Synonym Aloin-B Isobarbaloin
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@H]1O)[C@](O[C@H](CO)[C@H]1O)([H])[C@@](C2=CC=CC(O)=C23)([H])C(C=C(CO)C=C4O)=C4C3=O
Molekylvægt (g/mol) 418.39
Formel vægt 418.39
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid