Få mere at vide
Aloin B, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloin B |
| CAS | 28371-16-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aloin B |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H22 O9 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10R)-, (10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (R)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, stereoisomer (8CI), Isobarbaloin (7CI), (10R)-10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-epi-Aloin A, Aloin, Aloin B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| IUPAC navn | (10R)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one |
| Vis mere |