Få mere at vide
Aloin A, TRC
Artikelnummer. 30320072
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30320072 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30320072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57541525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloin A (Barbaloin)
CAS 1415-73-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H22 O9
Mængde 25 mg
Synonym 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305
InChI formel InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
IUPAC navn (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 418.39
Formel vægt 418.1264
Procent renhed >95