Få mere at vide
Alogliptin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alogliptin |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 339.1695 |
| MDL nummer | MFCD09833196 |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.39, 339.40 |
| InChI nøgle | ZSBOMTDTBDDKMP-OAHLLOKOSA-N |
| SMIL | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(CC2=C(C=CC=C2)C#N)C1=O |
| IUPAC navn | 2-({6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl}methyl)benzonitrile |