Få mere at vide
Alogliptin, Mikromol™
Beskrivelse
Alogliptin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alogliptin |
| CAS | 850649-61-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Alogliptin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H21 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, (R)-2-[6-[3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-ylmethyl]benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, Alogliptin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile |
| Vis mere |