Få mere at vide
Alogliptin, Mikromol™
Artikelnummer. 17934256
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17934256 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17934256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3928.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Alogliptin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alogliptin
CAS 850649-61-5
Analyt- eller komponentnavne Alogliptin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H21 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, (R)-2-[6-[3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-ylmethyl]benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, Alogliptin
InChI formel InChI=1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3/t15-/m1/s1
SMIL CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O
IUPAC navn 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 339.1695 g/mol