missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alogliptin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alogliptin N-methyl-d3 |
| CAS | 1133421-35-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H3 H18 N5 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-(methyl-d3)-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-(methyl-d3)-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, Alogliptin-d3, Alogliptin-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3/t15-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-2,4-dioxo-3-(trideuteriomethyl)pyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.41 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?