Få mere at vide
Alogliptin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alogliptin N-methyl-d3 |
| CAS | 1133421-35-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 2H3 H18 N5 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-(methyl-d3)-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-(methyl-d3)-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile, Alogliptin-d3, Alogliptin-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N5O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3/t15-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[[6-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-2,4-dioxo-3-(trideuteriomethyl)pyrimidin-1-yl]methyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.41 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?