missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alogliptin-1-oxo-1-de(piperidin-3-amine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alogliptin-1-oxo-1-de(piperidin-3-amine) |
| CAS | 1246610-72-9 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(Tetrahydro-3-methyl-2,4,6-trioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]benzonitrile, 2-((3-Methyl-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3/c1-16-13(18)7-12(17)11(14(16)19)6-9-4-2-3-5-10(9)8-15/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CC(=O)C(Cc2ccccc2C#N)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[(1-methyl-2,4,6-trioxo-3-piperidyl)methyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vægt | 257.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?