Få mere at vide
Fisherbrand™ AloeTouch nitrilhandske
Artikelnummer. 30282365 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30282365 Større
30282364 Medium
30282363 Lille
30282366 X-Large
30282362 X-Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30282365
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AloeTouch Nitrile Handsker giver fremragende taktil følsomhed og behagelig beskyttelse til en række forskellige formål. Inkluderingen af aloe hjælper med at minimere risikoen for allergiske reaktioner for personer med sensitiv hud.
  • AloeTouch Nitrile Handsker tilbyder overlegen taktil følsomhed og komfort til forskellige anvendelser.
  • Aloe reducerer risikoen for allergiske reaktioner hos personer med sensitiv hud.
  • Teksturerede fingerspidser for et pålideligt greb om værktøj og materialer.
  • Ikke-sterile, ikke-pudrede handsker
  • Type B beskyttelseshandske hjælper dig med at arbejde sikkert med god ergonomisk beskyttelse
  • PPE Kategori III
  • Ambidextrøs
  • Aloe
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Kloreret Ja
Accelerator gratis Ja
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 3,14 til 5,51 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0,08 til 0,14 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 2,36 til 3,54 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,06 til 0,09 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse Større
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 1,97 til 3,15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,05 til 0,08 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manchet stil Beaded
Model- AloeTouch
Længde (metrisk) 240 mm