Få mere at vide
Aloe-emodin, TRC
Artikelnummer. 17982775
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982775 50 mg
17923275 100 mg
17931255 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57540050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 481-72-1
Molekylær formel C15 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Synonym 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9,10-dion
SMIL OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aloe Emodin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Formel vægt 270.0528
Procent renhed >95%