Få mere at vide
Aloe-emodin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aloe Emodin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2 |
| Formel vægt | 270.0528 |
| Procent renhed | >95% |