Få mere at vide
MedChemExpress Aloe emodin
Artikelnummer. 16432366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16432366 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16432366 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0189
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 270.24 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Produkttype Natural Products
Renhed 98.02%
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Mål Autophagy