Få mere at vide
Alodane, TRC
Artikelnummer. 30138187
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138187 50 mg
30133451 100 mg
30004495 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61428350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-75-6
Molekylær formel C9 H6 Cl8
Molekylvægt (g/mol) 397.77
Synonym 2-Norbornene, 1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)-2-norbornene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-di(chloromethyl)[2.2.1]bicyclohept-2-ene, AC 12402, Alodan, Alodan (pesticide), Chlorbicyclen, Cyclodan, Hercules 12402, Hercules 426, NSC 41891
IUPAC navn (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMIL ClCC1C(CCl)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorbicyclen
Analyt- eller komponentnavne Chlorbicyclen
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 50 mg
Formel vægt 393.7978