missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alnustone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4E,6E)-1,7-diphenylhepta-4,6-dien-3-one |
| CAS | 33457-62-4 |
| Molekylær formel | C19 H18 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (4E,6E)-1,7-Diphenyl-4,6-heptadien-3-one, (E,E)-1,7-Diphenyl-4,6-heptadien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O/c20-19(16-15-18-11-5-2-6-12-18)14-8-7-13-17-9-3-1-4-10-17/h1-14H,15-16H2/b13-7+,14-8+ |
| SMIL | O=C(CCc1ccccc1)\C=C\C=C\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4E,6E)-1,7-diphenylhepta-4,6-dien-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.346 |
| Formel vægt | 262.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?