Få mere at vide
IKA™ Alnico V magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. p-8007154 Shop alle IKA produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Til brug med (udstyr):
Nyttigt til at blande reagenser, der modstår opløsning eller til at undgå rester i bunden af beholderne
Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15398143
Brand: IKA™ 0004488700
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 5/Pk.
Form Kugle, Cylinder
Type Magnetisk rørestang