Få mere at vide
IKA™ Alnico V magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 15340325 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Til brug med (udstyr):
Blanding af reagenser
Fladbundede beholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15340325 25 mm Blanding af reagenser Pakke med 5
15398143 15 mm Fladbundede beholdere -
15261136 30 mm Fladbundede beholdere Pakke med 5
15190346 25 mm Fladbundede beholdere Hver
15279016 50 mm Fladbundede beholdere Hver
15284577 10 mm Fladbundede beholdere Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15340325 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004499300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    123.14 DKK / Pakke med 5
    Spare 4.86 DKK
    3% Slukket
På lager
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Blanding af reagenser
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Materiale Alnico magnet
Mængde 5/Pk.