Få mere at vide
IKA™ Alnico V magnetiske omrørerstænger
Shop alle IKA produkter
Længde (metrisk):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Til brug med (udstyr):
Nyttigt til at blande reagenser, der modstår opløsning eller til at undgå rester i bunden af beholderne
Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til en lang række fladbunde beholdere |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 5/Pk. |
| Form | Kugle, Cylinder |