Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Suitable for a wide range of flat bottom containers |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Materiale | Alnico Magnet |
| Mængde | 5/Pk. |
| Form | Sphere, Cylinder |