Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til en lang række fladbunde beholdere |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 5/Pk. |
| Form | Kugle, Cylinder |
| Type | Magnetisk rørestang |