Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Almotriptan malat
Artikelnummer. 16544484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16544484 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16544484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465402500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Molekylær formel C21H31N3O7S
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
InChI nøgle QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
IUPAC navn 2-hydroxybutandisyre; dimethyl(2-{5-[(pyrrolidin-1-sulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 469.55
Formel vægt 469.55