Få mere at vide
Almotriptan Dimer Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Almotriptan Dimer Impurity |
| CAS | 1330166-13-6 |
| Molekylær formel | C30 H41 N5 O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine, 2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, 2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine, 2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethan-1-amine, 2-[2-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-5-[(pyrrolidine-1-sulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethan-1-amine, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1H-indole-5-methylsulfonylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41N5O2S/c1-33(2)15-11-24-20-31-28-9-7-22(17-26(24)28)19-30-25(12-16-34(3)4)27-18-23(8-10-29(27)32-30)21-38(36,37)35-13-5-6-14-35/h7-10,17-18,20,31-32H,5-6,11-16,19,21H2,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(Cc3[nH]c4ccc(CS(=O)(=O)N5CCCC5)cc4c3CCN(C)C)cc12 |
| IUPAC navn | 2-[5-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-2-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.74 |
| Formel vægt | 535.2981 |