missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Almorexant Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30315653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315653 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5751905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Almorexant Hydrochloride
CAS 913358-93-7
Molekylær formel C29H31F3N2O3. HCl
Mængde 5 mg
Synonym (alphaR,1S)-3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-N-methyl-alpha-phenyl-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-2(1H)-Isoquinolineacetamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C29H31F3N2O3/c1-33-28(35)27(20-7-5-4-6-8-20)34-16-15-21-17-25(36-2)26(37-3)18-23(21)24(34)14-11-19-9-12-22(13-10-19)29(30,31)32/h4-10,12-13,17-18,24,27H,11,14-16H2,1-3H3,(H,33,35)/t24-,27+/m0/s1
SMIL Cl.CNC(=O)[C@H](N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2[C@@H]1CCc3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccccc4
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-6,7-dimethoxy-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl]-N-methyl-2-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 512.6
Formel vægt 548.2054
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.