Få mere at vide
Almorexant hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486877 5 mg
16445136 100 mg
16424178 10 mg
16420527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10805A
MedChemExpress Almorexant (ACT 078573) hydrochloride is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively.
Almorexant hydrochloride reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant hydrochloride totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant hydrochloride stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Almorexant hydrochloride
CAS 913358-93-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H32ClF3N2O3
Mængde 5 mg
Synonym ACT 078573 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (83.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL CNC([C@@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 549.02
Formel vægt 549.02
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.