Få mere at vide
Allyltrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30178992
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178992 1 g
30179397 10 g
30179147 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5723501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762-72-1
Molekylær formel C6 H14 Si
Molekylvægt (g/mol) 114.26
Synonym Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
IUPAC navn trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Allyltrimethylsilane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Formel vægt 114.0865